Merck
SY3432448859
Synthonix Corporation
3-Bromo-1-methyl-1H-indazole-6-carboxylic acid
Größe auswählen
1 G
€ 611,14
5 G
€ 1.701,17
Lieferanten-SKU: B13912-1G
€ 611,14
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 611,14
5 G
€ 1.701,17
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.07
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: B13912-1G
€ 611,14
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-bromo-1-methyl-1H-indazole-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H7BrN2O2/c1-12-7-4-5(9(13)14)2-3-6(7)8(10)11-12/h2-4H,1H3,(H,13,14)
InChIKey
DMDCLOZQWPLXRK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/13912.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/13912.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)