Wichtige Dokumente
SY3432448152
Synthonix Corporation
3-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridin-4-amine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: B12972-250MG
€ 978,56
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: B12972-250MG
€ 978,56
Iupac Name
3-bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridin-4-amine
Inchi Code
1S/C7H6BrN3/c8-4-3-11-5-1-2-10-7(9)6(4)5/h1-3,11H,(H2,9,10)
InChIKey
CQMSHLQPFKLVMN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/12972.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)