Merck
SY3428348528
Synthonix Corporation
5H-Pyrrolo[3,2-d]pyrimidin-4-amine
Größe auswählen
1 G
€ 317,20
5 G
€ 843,84
10 G
€ 1.358,24
Lieferanten-SKU: P1442-1G
€ 317,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 317,20
5 G
€ 843,84
10 G
€ 1.358,24
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.14
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: P1442-1G
€ 317,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidin-4-amine
Inchi Code
1S/C6H6N4/c7-6-5-4(1-2-8-5)9-3-10-6/h1-3,8H,(H2,7,9,10)
InChIKey
YRVFQPBPZCRUDX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/1442.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/1442.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)