Wichtige Dokumente
SY3428348463
Synthonix Corporation
3-Nitro-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: N11882-500MG
€ 390,68
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: N11882-500MG
€ 390,68
Iupac Name
3-nitro-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H8N4O2/c11-10(12)5-4-8-9-3-1-2-7-6(5)9/h4,7H,1-3H2
InChIKey
NRYKSXYBFPTTGH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/11882.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)