Merck
SY3428348333
Synthonix Corporation
Methyl 4-chloro-7-phenylsulfonyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylate
Größe auswählen
100 MG
€ 182,48
250 MG
€ 268,21
500 MG
€ 353,94
Lieferanten-SKU: M11469-100MG
€ 182,48
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 182,48
250 MG
€ 268,21
500 MG
€ 353,94
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
351.77
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: M11469-100MG
€ 182,48
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 4-chloro-7-(phenylsulfonyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H10ClN3O4S/c1-22-14(19)11-7-10-12(15)16-8-17-13(10)18(11)23(20,21)9-5-3-2-4-6-9/h2-8H,1H3
InChIKey
LTIAEVRVNFJRQA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/11469.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/11469.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)