Wichtige Dokumente
SY3428348316
Synthonix Corporation
Methyl 3-Boc-3-azabicyclo[3.1.1]heptane-6-carboxylate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: M11322-250MG
€ 415,18
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: M11322-250MG
€ 415,18
Iupac Name
3-(tert-butyl) 6-methyl 3-azabicyclo[3.1.1]heptane-3,6-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C13H21NO4/c1-13(2,3)18-12(16)14-6-8-5-9(7-14)10(8)11(15)17-4/h8-10H,5-7H2,1-4H3
InChIKey
ZKYRFBYZYPHCPA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/11322.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)