Merck
SY3428348200
Synthonix Corporation
Methyl 3,3-dimethylcyclobutane-1-carboxylate
Größe auswählen
1 G
€ 170,23
Lieferanten-SKU: M10532-1G
€ 170,23
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 170,23
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.2
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: M10532-1G
€ 170,23
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
methyl 3,3-dimethylcyclobutanecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H14O2/c1-8(2)4-6(5-8)7(9)10-3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
CHNSELMPFKJRDN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/10532.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/10532.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)