Wichtige Dokumente
SY3428347925
Synthonix Corporation
3-Ethynyltetrahydrofuran
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: E11326-250MG
€ 424,98
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: E11326-250MG
€ 424,98
Iupac Name
3-ethynyltetrahydrofuran
Inchi Code
1S/C6H8O/c1-2-6-3-4-7-5-6/h1,6H,3-5H2
InChIKey
YHAJZHXJKUOHJZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/11326.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)