Wichtige Dokumente
SY3428347788
Synthonix Corporation
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-acetic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: D11711-5G
€ 500,91
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: D11711-5G
€ 500,91
Iupac Name
(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H6F2O4/c10-9(11)14-6-2-1-5(4-8(12)13)3-7(6)15-9/h1-3H,4H2,(H,12,13)
InChIKey
QQCFKULMRLDOEG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/11711.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)