Merck
SY3428347773
Synthonix Corporation
3,3-Difluoro-1-methylcyclobutanecarboxylic acid
Größe auswählen
1 G
€ 464,17
5 G
€ 1.272,50
10 G
€ 2.080,84
Lieferanten-SKU: D11658-1G
€ 464,17
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 464,17
5 G
€ 1.272,50
10 G
€ 2.080,84
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.13
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: D11658-1G
€ 464,17
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3,3-difluoro-1-methylcyclobutanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H8F2O2/c1-5(4(9)10)2-6(7,8)3-5/h2-3H2,1H3,(H,9,10)
InChIKey
IBUYIDRQPFGVIL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
yellow oil
Product Link
https://synthonix.com/11658.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/11658.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)