Merck
SY3428347357
Synthonix Corporation
3-Bromo-1H-1,2,4-triazole
Größe auswählen
1 G
€ 72,25
5 G
€ 79,60
10 G
€ 85,72
Lieferanten-SKU: B11031-1G
€ 72,25
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 72,25
5 G
€ 79,60
10 G
€ 85,72
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.96
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: B11031-1G
€ 72,25
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
3-bromo-1H-1,2,4-triazole
Inchi Code
1S/C2H2BrN3/c3-2-4-1-5-6-2/h1H,(H,4,5,6)
InChIKey
HHIZISRHAQPAMY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/11031.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/11031.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)