Merck
SY3428347355
Synthonix Corporation
4-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Größe auswählen
1 G
€ 488,66
Lieferanten-SKU: B11004-1G
€ 488,66
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 488,66
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.01
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: B11004-1G
€ 488,66
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-bromo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C5H3BrN4/c6-4-3-1-9-10-5(3)8-2-7-4/h1-2H,(H,7,8,9,10)
InChIKey
HOMHDMLNECTTGL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/11004.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/11004.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)