Merck
SY3428347227
Synthonix Corporation
trans-4-Aminocyclohexanemethanol hydrochloride
Größe auswählen
1 G
€ 165,33
5 G
€ 194,72
10 G
€ 255,96
Lieferanten-SKU: A12152-1G
€ 165,33
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 165,33
5 G
€ 194,72
10 G
€ 255,96
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.66
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: A12152-1G
€ 165,33
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(4-aminocyclohexyl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO.ClH/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7;/h6-7,9H,1-5,8H2;1H/t6-,7-;
InChIKey
NSHKTFVRDSRTFN-MEZFUOHNSA-N
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/12152.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/12152.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)