Merck
SY3428347174
Synthonix Corporation
(2S,5R)-5-(tert-Butoxycarbonylamino)tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic acid
Größe auswählen
1 G
€ 255,96
5 G
€ 966,32
10 G
€ 1.615,43
Lieferanten-SKU: A11765-1G
€ 255,96
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 255,96
5 G
€ 966,32
10 G
€ 1.615,43
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.28
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: A11765-1G
€ 255,96
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2,6-anhydro-5-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-3,4,5-trideoxy-L-erythro-hexonic acid
Inchi Code
1S/C11H19NO5/c1-11(2,3)17-10(15)12-7-4-5-8(9(13)14)16-6-7/h7-8H,4-6H2,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)/t7-,8+/m1/s1
InChIKey
NROSRTMHTJHLLE-SFYZADRCSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/11765.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/11765.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)