Wichtige Dokumente
SY3390162203
Synthonix Corporation
4-Amino-1-methylpiperidine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: A7503-1G
€ 89,39
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: A7503-1G
€ 89,39
Iupac Name
1-methyl-4-piperidinylamine
Inchi Code
1S/C6H14N2/c1-8-4-2-6(7)3-5-8/h6H,2-5,7H2,1H3
InChIKey
ALOCUZOKRULSAA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/7503.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)