Merck
SY3390161968
Synthonix Corporation
2-(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)acetonitrile
Größe auswählen
1 G
€ 170,23
5 G
€ 451,92
10 G
€ 782,60
Lieferanten-SKU: M7746-1G
€ 170,23
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 170,23
5 G
€ 451,92
10 G
€ 782,60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
121.14
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: M7746-1G
€ 170,23
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C6H7N3/c1-9-5-6(2-3-7)4-8-9/h4-5H,2H2,1H3
InChIKey
OZAQPNNARZFABP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid or Semi-Solid or solid or lump
Product Link
https://synthonix.com/7746.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/7746.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)