Wichtige Dokumente
SY3390161776
Synthonix Corporation
5-Bromo-2-chloro-4-methoxypyrimidine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: B8154-10G
€ 108,99
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: B8154-10G
€ 108,99
Iupac Name
5-bromo-2-chloro-4-pyrimidinyl methyl ether
Inchi Code
1S/C5H4BrClN2O/c1-10-4-3(6)2-8-5(7)9-4/h2H,1H3
InChIKey
ZPPORMCRNCNFGX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/8154.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)