Merck
SY3390161673
Synthonix Corporation
5H-Pyrrolo[2,3-b]pyrazine-7-carboxylic acid
Größe auswählen
500 MG
€ 513,16
1 G
€ 733,61
5 G
€ 2.093,09
Lieferanten-SKU: P7582-500MG
€ 513,16
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 513,16
1 G
€ 733,61
5 G
€ 2.093,09
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.14
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: P7582-500MG
€ 513,16
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H5N3O2/c11-7(12)4-3-10-6-5(4)8-1-2-9-6/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)
InChIKey
JNXHWZHCSSQBRN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/7582.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/7582.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)