Merck
SY3390161530
Synthonix Corporation
2,4-Dichloro-7-fluoro-6-methoxy-quinazoline
Größe auswählen
100 MG
€ 439,67
250 MG
€ 684,62
Lieferanten-SKU: D7425-100MG
€ 439,67
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 439,67
250 MG
€ 684,62
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.06
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: D7425-100MG
€ 439,67
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2,4-dichloro-7-fluoro-6-methoxyquinazoline
Inchi Code
1S/C9H5Cl2FN2O/c1-15-7-2-4-6(3-5(7)12)13-9(11)14-8(4)10/h2-3H,1H3
InChIKey
GDHHZQMPTVSQOJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/7425.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)