Wichtige Dokumente
SY3371479366
Synthonix Corporation
2-Oxo-6-aza-spiro[3.4]octane-6-carboxylic acid tert-butyl-ester
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: X7188-1G
€ 157,98
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: X7188-1G
€ 157,98
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
tert-butyl 2-oxo-6-azaspiro[3.4]octane-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H19NO3/c1-11(2,3)16-10(15)13-5-4-12(8-13)6-9(14)7-12/h4-8H2,1-3H3
InChIKey
WQPZESPYNGQLQA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/7188.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)