Merck
SY3371479183
Synthonix Corporation
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-amine hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 97,97
250 MG
€ 108,99
1 G
€ 121,24
Lieferanten-SKU: T5312-100MG
€ 97,97
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 97,97
250 MG
€ 108,99
1 G
€ 121,24
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.68
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: T5312-100MG
€ 97,97
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
tetrahydro-2H-thiopyran-4-ylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NS.ClH/c6-5-1-3-7-4-2-5;/h5H,1-4,6H2;1H
InChIKey
CAUGAHCEDPFMJU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/5312.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/5312.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)