Wichtige Dokumente
SY3371479106
Synthonix Corporation
trans-tert-Butyl 3-hydroxycyclobutylcarbamate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: T1824-1G
€ 96,74
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: T1824-1G
€ 96,74
Iupac Name
tert-butyl 3-hydroxycyclobutylcarbamate
Inchi Code
1S/C9H17NO3/c1-9(2,3)13-8(12)10-6-4-7(11)5-6/h6-7,11H,4-5H2,1-3H3,(H,10,12)/t6-,7-
InChIKey
WSUMHFNEPOYLJM-LJGSYFOKSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/1824.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)