Merck
SY3371478455
Synthonix Corporation
4-Methyl-2-(tributylstannyl)pyridine
Größe auswählen
1 G
€ 84,50
5 G
€ 176,35
Lieferanten-SKU: M2399-1G
€ 84,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 84,50
5 G
€ 176,35
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
382.18
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: M2399-1G
€ 84,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
4-methyl-2-(tributylstannyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H6N.3C4H9.Sn/c1-6-2-4-7-5-3-6;3*1-3-4-2;/h2-4H,1H3;3*1,3-4H2,2H3;
InChIKey
SHMPGQWVDZTZBX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/2399.html
Signal Word
Danger
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/2399.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)