Wichtige Dokumente
SY3371477823
Synthonix Corporation
Ethyl 6-bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: E5631-1G
€ 500,91
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: E5631-1G
€ 500,91
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
ethyl 6-bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H9BrN2O2/c1-2-15-10(14)7-5-6-3-4-8(11)13-9(6)12-7/h3-5H,2H2,1H3,(H,12,13)
InChIKey
SIACTKRUXDDOQI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/5631.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)