Wichtige Dokumente
SY3371477507
Synthonix Corporation
2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[3,4-c]pyridine dihydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: D3869-1G
€ 133,49
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: D3869-1G
€ 133,49
Iupac Name
2,3-dihydro-1H-pyrrolo[3,4-c]pyridine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8N2.2ClH/c1-2-8-4-7-5-9-3-6(1)7;;/h1-2,4,9H,3,5H2;2*1H
InChIKey
GXQCGPVEDZFCGW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/3869.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)