Merck
SY3371476732
Synthonix Corporation
tert-Butyl 3-((methylamino)methyl)azetidine-1-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.28
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
tert-butyl 3-[(methylamino)methyl]-1-azetidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-6-8(7-12)5-11-4/h8,11H,5-7H2,1-4H3
InChIKey
LNDGYTKISRFVOI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/5876.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)