Merck
SY3371476616
Synthonix Corporation
3-Bromo-5-chloropyridine-2-carbonitrile
Größe auswählen
250 MG
€ 79,60
1 G
€ 96,74
5 G
€ 182,48
Lieferanten-SKU: B5196-250MG
€ 79,60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 79,60
1 G
€ 96,74
5 G
€ 182,48
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.45
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: B5196-250MG
€ 79,60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-bromo-5-chloro-2-pyridinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H2BrClN2/c7-5-1-4(8)3-10-6(5)2-9/h1,3H
InChIKey
AAGYWTCZOUXEDH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/5196.html
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/5196.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)