Wichtige Dokumente
SY3371476104
Synthonix Corporation
tert-Butyl 4-aminopiperazine-1-carboxylate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: B0890-1G
€ 96,74
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: B0890-1G
€ 96,74
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
tert-butyl 4-amino-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C9H19N3O2/c1-9(2,3)14-8(13)11-4-6-12(10)7-5-11/h4-7,10H2,1-3H3
InChIKey
QMZFIRHRGPLKEV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/0890.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)