Merck
SY3371476051
Synthonix Corporation
5-Bromo-1,3-dihydropyrrolo[2,3-b]pyridin-2-one
Größe auswählen
1 G
€ 90,62
5 G
€ 157,98
10 G
€ 255,96
Lieferanten-SKU: B0774-1G
€ 90,62
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 90,62
5 G
€ 157,98
10 G
€ 255,96
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.03
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: B0774-1G
€ 90,62
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-bromo-1,3-dihydro-2H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2-one
Inchi Code
1S/C7H5BrN2O/c8-5-1-4-2-6(11)10-7(4)9-3-5/h1-3,11H,(H,9,10)
InChIKey
YFBUERZYNXDLSG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0774.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/0774.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)