Merck
SY3371475596
Synthonix Corporation
endo-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol
Größe auswählen
1 G
€ 71,02
5 G
€ 74,70
10 G
€ 85,72
Lieferanten-SKU: A0703-1G
€ 71,02
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 71,02
5 G
€ 74,70
10 G
€ 85,72
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
127.19
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: A0703-1G
€ 71,02
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(1R,5S)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol
Inchi Code
1S/C7H13NO/c9-7-3-5-1-2-6(4-7)8-5/h5-9H,1-4H2/t5-,6+,7+
InChIKey
YYMCYJLIYNNOMK-ZMONIFLSSA-N
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0703.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/0703.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)