Y0002214
Celiprolol für die Systemeignung
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Celiprolol -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
celiprolol
Hersteller/Markenname
EDQM
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C20H33N3O4.ClH/c1-7-23(8-2)19(26)22-15-9-10-18(17(11-15)14(3)24)27-13-16(25)12-21-20(4,5)6;/h9-11,16,21,25H,7-8,12-13H2,1-6H3,(H,22,26);1H
InChIKey
VKJHTUVLJYWAEY-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)