Merck
SU860117
Supelco
Einsätze für 2-mL-Gefäße mit weiter Öffnung, 6,0 mm Innendurchmesser
volume 0.2 mL, shell style (flat bottom)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121806
NACRES:
NB.11
Materialien
clear glass (shell style)
Verpackung
pkg of 1000 ea
Verfügbarkeit
not available in USA
AD
6 mm
Durchm. × H
6 mm × 31 mm
Volumen
0.2 mL
Kompatibilität
for use with 1.5 mL large opening vials
Allgemeine Beschreibung
Einsatz ist für 12 x 32 mm große Gefäße mit weiter Öffnung (6,0 mm) geeignet
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)