Merck
PS7
Pentachlorphenol
analytical standard
About This Item
Lineare Formel:
C6Cl5OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
266.34
Beilstein:
1285380
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
Qualität
analytical standard
Dampfdichte
9.2 (vs air)
Dampfdruck
40 mmHg ( 211.2 °C)
Verpackung
ampule of 1000 mg
Hersteller/Markenname
Chem Service, Inc. PS-7
bp
310 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
165-180 °C (lit.)
Dichte
1.978 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
agriculture
environmental
SMILES String
Oc1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6HCl5O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H
InChIKey
IZUPBVBPLAPZRR-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yoonsang Cho et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(19), 5984-5992 (2008-09-10)
HisG is an ATP-phosphoribosyl transferase (ATPPRTase) that catalyzes the first step in the biosynthetic pathway for histidine. Among the enzymes in this pathway, only HisG represents a potential drug target for tuberculosis. Only a few inhibitors with limited potency for
Patrick W Causey et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(9), 2833-2844 (2008-04-17)
A series of mono and diaryl rhenium(I)-carborane derivatives were prepared using microwave heating and screened for their affinity for two isoforms of the estrogen receptor (ER). The rhenacarborane derivative [(RR'C 2B9H9)Re(CO)3](-) (R = p-PhOH, R' = H), which was generated
Lourdes Santana et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(21), 6740-6751 (2008-10-07)
The work provides a new model for the prediction of the MAO-A and -B inhibitor activity by the use of combined complex networks and QSAR methodologies. On the basis of the obtained model, we prepared and assayed 33 coumarin derivatives