PS47
Phthalsäure-dibutylester
analytical standard
Synonym(e):
2-(2,4,5-Trichlorphenoxy)-propionsäure, Silvex®, 2,4,5-TP, Fenoprop
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Verpackung
ampule of 250 mg
Hersteller/Markenname
Chem Service, Inc. PS-47
Anwendung(en)
agriculture
environmental
SMILES String
CC(Oc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl)C(O)=O
InChI
1S/C9H7Cl3O3/c1-4(9(13)14)15-8-3-6(11)5(10)2-7(8)12/h2-4H,1H3,(H,13,14)
InChIKey
ZLSWBLPERHFHIS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)