Merck
PHR9274
Supelco
2-Mercaptoethanol
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonym(e):
β-Mercaptoethanol, 2-Hydroxyethylmercaptan, BME, Thioethylenglycol
About This Item
Lineare Formel:
HSCH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
78.13
Beilstein:
773648
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Agentur
Not traceable to any primary pharmacopeia standard
Dampfdichte
2.69 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
TraceCERT®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Expl.-Gr.
18 %
Hersteller/Markenname
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Konzentration
14.3 M (pure liquid)
Brechungsindex
n20/D 1.500 (lit.)
bp
157 °C (lit.)
Dichte
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OCCS
InChI
1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChIKey
DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ. Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate. Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Anwendung
BME ist geeignet für die Reduzierung von Protein-Disulfidbindungen vor der Polyacrylamidgel-Elektrophorese und ist für gewöhnlich in einer Konzentration von 5 % in einem Probenpuffer für SDS-PAGE enthalten. Die Aufspaltung intermolekularer Disulfidbindungen (zwischen Untereinheiten) ermöglicht, dass sich die Untereinheiten eines Proteins bei der SDS-PAGE eigenständig voneinander trennen. Die Aufspaltung intramolekularer Disulfidbindungen (innerhalb von Untereinheiten) sorgt dafür, dass die Untereinheiten komplett denaturiert werden, sodass die einzelnen Peptide gemäß ihrer Kettenlänge und nicht in Abhängigkeit ihrer Sekundärstruktur migrieren.
Rechtliche Hinweise
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Liver,Heart
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
165.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
74 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)