PHL83276
Aurantio-Obtusin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
1,3,7-Trihydroxy-2,8-dimethoxy-6-methyl-9,10-anthracendion
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C17H14O7/c1-6-4-7-11(17(24-3)12(6)19)14(21)10-8(13(7)20)5-9(18)16(23-2)15(10)22/h4-5,18-19,22H,1-3H3
InChIKey
RNXZPKOEJUFJON-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)