Merck
K08971291
Kromasil® C4 HPLC Column
1.8 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 100 mm × 2.1 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
NACRES:
SB.52
Agentur
suitable for USP L26
Produktlinie
Kromasil®
Hersteller/Markenname
Kromasil® KR100-1.8-C4-2.1x100
Verfügbarkeit
available only in USA, Canada and Puerto Rico
available only in USA, Canada and Puerto Rico
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
100 mm × 2.1 mm
Aktive Matrixgruppe
C4 (butyl) phase
Partikelgröße
1.8 μm
Porengröße
100 Å
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Rechtliche Hinweise
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)