Merck
K08971252
Kromasil® Eternity PhenylHexyl HPLC Column
5 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 150 mm × 30 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Agentur
suitable for USP L11
Produktlinie
Kromasil®
Hersteller/Markenname
Kromasil® ET-5-PhenylHexyl-30X150
Verfügbarkeit
available only in USA, Canada and Puerto Rico
Kennzeichnungsgrad
12% Carbon loading
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
150 mm × 30 mm
Oberflächenbereich
330 m2/g
Aktive Matrixgruppe
phenylhexyl phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å
pH-Bereich
2-12
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Rechtliche Hinweise
Eternity is a trademark of EKA Chemicals AB
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)