K08971191
Kromasil® C18, Bulk
13 μm particle size, pore size 100 Å, pkg of 2000 g
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
Kromasil®
Form
solid
Verpackung
pkg of 2000 g
Hersteller/Markenname
Kromasil® KR100-13-C18-2000GM
Verfügbarkeit
available only in USA, Canada and Puerto Rico
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
13 μm
Porengröße
100 Å pore size
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)