Merck
K08971153
Kromasil® C4, Bulk
10 μm particle size, pore size 300 Å, pkg of 1000 g
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41115700
NACRES:
NB.21
Produktlinie
Kromasil®
Form
solid
Verpackung
pkg of 1000 g
Hersteller/Markenname
Kromasil® KR300-10-C4-1000GM
Verfügbarkeit
available only in USA, Canada and Puerto Rico
Aktive Matrixgruppe
C4 (butyl) phase
Partikelgröße
10 μm
Porengröße
300 Å pore size
Rechtliche Hinweise
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)