Merck
K08971106
Kromasil® CelluCoat® Chiral HPLC Guard Cartridge
use to protect 3.0 - 4.6 mm I.D. columns, pkg of 5 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
Agentur
suitable for USP L40
Produktlinie
Kromasil®
Verpackung
pkg of 5 ea
Hersteller/Markenname
Kromasil® KRWP-5-CelluCoat-4.6XGC
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
10 mm × 4.6 mm
Aktive Matrixgruppe
carbamoyl phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
>1000 Å
Kompatibilität
use to protect 3.0 - 4.6 mm I.D. columns
Trenntechnik
chiral
Rechtliche Hinweise
CelluCoat is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)