Merck
K08670895
Kromasil® Eternity C18 HPLC Column
2.5 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 100 mm × 2.1 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
Kromasil®
Hersteller/Markenname
Kromasil® ET-2.5-C18-2.1X100
Verfügbarkeit
available only in USA, Canada and Puerto Rico
Kennzeichnungsgrad
14% Carbon loading
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
100 mm × 2.1 mm
Oberflächenbereich
330 m2/g
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
2.5 μm
Porengröße
100 Å
pH-Bereich
1-12
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Rechtliche Hinweise
Eternity is a trademark of EKA Chemicals AB
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)