K08670696
Kromasil® C4 HPLC Column
5 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 100 mm × 3 mm
About This Item
Agentur
suitable for USP L26
Produktlinie
Kromasil®
Hersteller/Markenname
Kromasil® KR100-5-C4-3.0X100
Verfügbarkeit
available only in USA, Canada and Puerto Rico
available only in USA, Canada and Puerto Rico
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
100 mm × 3 mm
Aktive Matrixgruppe
C4 (butyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)