K08670612
Kromasil® CelluCoat® Chiral HPLC Column
10 μm particle size, L × I.D. 150 mm × 4.6 mm
About This Item
Agentur
suitable for USP L40
Produktlinie
Kromasil®
Hersteller/Markenname
Kromasil® KRWP-10-CelluCoat-4.6X150
Verfügbarkeit
available only in USA, Canada and Puerto Rico
Parameter
0-40 °C temperature
50 bar pressure (725 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
150 mm × 4.6 mm
Aktive Matrixgruppe
carbamoyl phase
Partikelgröße
10 μm
Porengröße
>1000 Å
Trenntechnik
chiral
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)