G005538
GCxGC Analysis of FAMEs in Human Plasma on Equity-1 x SUPELCOWAX 10, Non-Polar to Polar Strategy
suitable for GC
About This Item
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Testparameter
column: (1D) Equity 1, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28406-U)
column: (2D) SUPELCOWAX 10, 0.95 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm (24343)
oven: 180 °C, 3 °C/min to 280 °C (10 min)
oven: (modulator) LMCS Everest longitudinally modulated cryogenic system, modulation period 6 sec
inj. temp.: 280 °C
detector: FID, 300 °C, 125Hz; MS, 20000 amu/sec
carrier gas: hydrogen
sample: human plasma
Anwendung(en)
clinical
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Analytische Säule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)