G004678
HPLC Analysis of FMOC-Arginine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® R
application for HPLC
About This Item
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: CHIROBIOTIC R, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (13024AST)
mobile phase: 0.1% ammonium trifluoroacetic acid in methanol
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 23 °C
detector: UV, 260 nm
injection: 2 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
life science and biopharma
Rechtliche Hinweise
Analytische Säule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)