G004245
LC/MS Analysis of Clenbuterol Enantiomers in Plasma on Astec® CHIROBIOTIC® T after SPE using HybridSPE®-Phospholipid
application for HPLC
About This Item
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: CHIROBIOTIC T, 10 cm x 2.1 mm I.D., 5 μm particles (12018AST)
mobile phase: 10 mM ammonium formate in methanol
flow rate: 0.3 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: ESI(+)
sample: clenbuterol, 10 ng/mL in rat plasma (phospholipids removed by extraction with HybridSPE-Phospholipid)
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
clinical
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Rechtliche Hinweise
Analyt
Analytische Säule
Anwendung
SPE-Röhrchen oder -Platte
Standard
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for SPE, application for LC-MSUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..