Merck
G003699
Analgetika, Narkotika
application for HPLC
About This Item
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: Ascentis Phenyl, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (581616-U)
mobile phase: [A] water with 0.1% ammonium acetate: [B] methanol; (20:80, A:B)
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 220 nm
injection: 10 μL
sample: 50 μg/mL in 20:80, water:methanol
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
forensics and toxicology
Rechtliche Hinweise
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)