G001719
Apohämoglobin (Pferd), carboxymethyliert, tryptischer Verdau
application for HPLC
About This Item
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: Discovery BIO Wide Pore C18, 15 cm × 2.1 mm I.D., 3 μm particles (568222-U)
mobile phase: [A] 0.1% TFA in water; [B] 0.1% TFA in water:0.1% TFA in acetonitrile, 50:50;
gradient: 0-100% B in 50 min
flow rate: 0.2 mL/min
column temp.: 35°C
detector: UV, 220 nm
injection: 5 μL, each at 0.8 mg/mL in 0.1% TFA
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
life science and biopharma
Rechtliche Hinweise
Analyt
Analytische Säule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)