Merck
ERMBF447B
DP915635 Maize GMO Standard
nominal 99% GMO, ERM®, certified reference material
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Agentur
ERM®
Anwendung(en)
food and beverages
Format
matrix material
Lagertemp.
2-8°C
Hinweis zur Analyse
For more information please see: ERMBF447B
Rechtliche Hinweise
ERM is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)